1.72576
Sodium fluoride
extra pure, for table water
Sinônimo(s):
Sodium fluoride
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 hPa ( 1077 °C)
Nível de qualidade
forma
crystals
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
pf
996 °C
solubilidade
soluble 42 g/L
densidade
2.8 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1