Documentos Principais
1.37182
SAFC
Sulfato de magnésio
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Sal amargo, sal de Epsom, sal de magnésio de ácido sulfúrico hepta-hidratado, Sais de Epsom
About This Item
Fórmula linear:
MgSO4 · 7H2O
Número CAS:
Peso molecular:
246.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-298-2
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
densidade de vapor
<0.01 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
descrição
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,USP
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
solid
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidade
710 g/L
densidade
1.68 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
chave InChI
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O sulfato de magnésio hepta-hidratado é um sal mineral com ampla aplicação em produtos farmacêuticos, cosméticos, alimentos e bebidas, e muitos mais.
Devido aos seus baixos limites microbianos e de endotoxinas, o sulfato de magnésio hepta-hidratado Emprove® Expert é particularmente indicado para aplicações de alto risco.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1