Documentos Principais
1.05832
SAFC
Cloreto de magnésio
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP, JPC, FCC, E 511
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Magnesium dichloride
About This Item
Fórmula linear:
MgCl2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
203.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número E:
E511
Número do índice EC:
232-094-6
Agency
BP
JPC
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
crystalline
solid
Características
RNase and DNase free
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
117 °C (decomposition)
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O cloreto de magnésio é um sal mineral usado para uma ampla gama de aplicações nos setores farmacêutico e alimentício. Em formulações farmacêuticas, ele é usado, por exemplo, como agente tonificante e pode fazer as vezes de agente fortalecedor e acentuador de sabor para alimentos e bebidas.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6