1.01872
Cloreto de magnésio
crystalline, Ph. Eur., JPC, USP, FCC, E 511
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Magnesium dichloride
About This Item
Produtos recomendados
Agency
JPC
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
Formulário
crystalline
solid
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
117 °C (decomposition)
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1