Merck
1.37048
SAFC
D-(+)-Glicose
anhydrous EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP,ACS
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Dextrose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein:
1724615
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Número do índice EC:
200-075-1
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
forma
solid
temperatura de autoignição
500 °C
potência
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
solubilidade
470 g/L
densidade volumétrica
630 kg/m3
aplicação(ões)
parenterals
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Descrição geral
Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para o processamento biofarmacêutico suporta procedimentos rigorosos de controle de qualidade e é produzido de acordo com os requisitos de MQ-500, conforme definido pelo programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Como parte de nosso Programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são oferecidas com dossiês EMPROVE® que fornecem documentação abrangente e atualizada para ajudá-lo a enfrentar desafios regulatórios, gerenciar riscos e melhorar seus processos de fabricação.
Nosso portfólio abrangente de produtos químicos de processo upstream não apenas fornece aos fabricantes biofarmacêuticos matérias-primas de alta qualidade para a produção de produtos clássicos e novos terapêuticas, como também os ajuda a chegar ao mercado mais rapidamente e a simplificar os desafios regulamentares. Confie em nós para oferecer transparência da nossa cadeia de suprimentos e em nossa prospecção fiável no mundo inteiro, agilizando a qualificação do seu produto com o melhor suporte regulatório e atendimento do setor.
Nota de análise
Teor (calculado em substância anidra): 97,5%-102,0%
Identidade (IV): passa no teste
Identidade (rotação esp. calculada em substância anidra): passa no teste
Identidade (HPLC): passa no teste
Identidade (água): passa no teste
Aspecto da solução: passa no teste
Cor e limpidez da solução: passa no teste
Ácido titulável: ≤ 0,002 meq/g
Condutividade: ≤ 20 µS/cm
Rotação esp. (α25/D): 52,5-53,0 °
Matéria insolúvel em água: ≤ 0,005 %
Cloreto (Cl): ≤ 0,01%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,005 %
Metais pesados (como Pb): ≤ 5 ppm
Fe (ferro): ≤ 5 ppm
Substâncias relacionadas [soma das impurezas A (maltose) e B (isomaltose)!: ≤ 0,4%
Substâncias relacionadas [impureza C (maltotriose)!: ≤ 0,2%
Substâncias relacionadas [impureza D (frutose)!: ≤ 0,15%
Substâncias relacionadas (impurezas não especificadas): ≤ 0,10%
Substâncias relacionadas (soma de todas as impurezas): ≤ 0,5%
Dextrina: passa no teste
Amido solúvel, sulfito: ≤ 15 ppm
Amido: passa no teste
Solventes residuais (ICH Q3C): excluídos pelo processo de fabricação
Perda na secagem (105 °C): ≤ 0,2%
Água (de acordo com o método de Karl Fischer): ≤ 1,0%
Cinza sulfatada (600 °C): ≤ 0,02%
Pureza microbiológica (contagem total de microrganismos aeróbios (TAMC)): ≤ 100 UFC/g
Pureza microbiológica (contagem total de leveduras e bolores (TYMC)): ≤ 100 UFC/g
Bactérias gram negativas tolerantes à bile (ausentes em 1 g): passa no teste
Escherichia coli (ausente em 1 g): passa no teste
Pseudomonas aeruginosa (ausente em 1 g): passa no teste
Staphylococcus aureus (ausente em 1 g): passa no teste
Candida albicans (ausente em 1 g): passa no teste
Salmonella ssp (ausente em 10 g): passa no teste
Endotoxinas: ≤ 10 UI/g
As especificações de impurezas elementares foram determinadas considerando a ICH Q3D (Diretriz sobre impurezas elementares). Não é provável que elementos de classes 1-3 estejam presentes acima do limite da opção 1 da ICH Q3D, exceto se especificado e indicado (*).
Corresponde à Ph. Eur., BP, USP, ACS
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
D-(+)-Glicose BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Sigma-Aldrich
49139
D-(+)-Glicose
Dextrose 97.5-102.0% anhydrous basis, meets EP, BP, JP, USP testing specifications
Sigma-Aldrich
D9434
Dextrose
Carbonato de sódio anhydrous EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,NF
SAFC
1.37014
Carbonato de sódio
Cloreto de sódio EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37017
Cloreto de sódio
D-(+)-Glicose suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
G6152
D-(+)-Glicose
D-(+)-Glicose ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
G8270
D-(+)-Glicose
D-(+)-Glicose ≥99.5% (GC), BioXtra
Sigma-Aldrich
G7528
D-(+)-Glicose
Cloreto de sódio EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
SAFC
1.06400
Cloreto de sódio