49139
D-(+)-Glicose
BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinônimo(s):
Dextrose
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +53±2°, 3 hr, c = 10% in H2O
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
resíduo de ignição
≤0.1% (as SO4)
perda
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
cor
white
pH
5.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pf
150-152 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.10
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Informações sobre genes
human ... PYGM(5837)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?