Key Documents
RDD016
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glicose
≥99.5% (anhydrous), free-flowing, Redi-Dri
Sinônimo(s):
Dextrose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein:
1724615
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
fonte biológica
maize
Nível de qualidade
linha de produto
Redi-Dri
Ensaio
≥99.5% (anhydrous)
forma
powder
qualidade
free-flowing
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
cor
white
solubilidade
water: 0.1333 g/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Informações sobre genes
human ... PYGM(5837)
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5