Documentos Principais
1.05833
Supelco
Cloreto de magnésio
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Magnesium dichloride
About This Item
Fórmula linear:
MgCl2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
203.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
232-094-6
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.0-102.0% (complexometric)
Formulário
solid
potência
8100 mg/kg LD50, oral (Rat)
composição
Water, 51-55%
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
117 °C (decomposition)
traços de ânion
bromide (Br-): ≤0.05%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Al: ≤0.0002%
As: ≤0.0002%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.003%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.001%
Mn: ≤5 ppm
N: ≤0.0002%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
  • Preparação e otimização de um sistema de administração de medicamentos com base em hidrotalcita de MgAl imobilizada por cloreto de berberina.: Este estudo investiga a preparação e otimização de um sistema de administração de medicamentos utilizando a hidrotalcita de MgAl imobilizada por cloreto de berberina. O cloreto de magnésio hexahidratado está envolvido na síntese da hidrotalcita, que desempenha um papel crucial na estabilização e liberação controlada do cloreto de berberina. Esta pesquisa fornece informações sobre as possíveis aplicações do cloreto de magnésio hexahidratado no desenvolvimento de sistemas avançados de administração de medicamentos, destacando sua importância nas formulações farmacêuticas (Djebbi et al., 2016).
Ligação
Substitui: MX0045; MX0045-1; MX0045-2; MX0045-4; MX0045-20
Nota de análise
Teor (complexométrico): 99,0%-101,0%
Identidade: em conformidade
Aspecto da solução: passa no teste
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
valor de pH (5 %; água): 5,0-6,5
Acidez ou alcalinidade: passa no teste
Brometo (Br): ≤ 0,05%
Nitrato (NO₃): ≤ 0,001%
Fosfato (PO₄): ≤ 5 ppm
Sulfato (SO₄): ≤ 0,002%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,0002%
Metais pesados (ACS): ≤ 5 ppm
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
Al (alumínio): ≤ 0,0002 %
As (arsênico): ≤ 0,0002%
Ba (bário): ≤ 0,002%
Ca (cálcio): ≤ 0,003%
Cu (cobre): ≤ 0,0005%
Fe (ferro): ≤ 5 ppm
K (potássio): ≤ 0,001%
Mn (manganês): ≤ 5 ppm
Na (sódio): ≤ 0,001%
NH₄ (amônio): ≤ 0,002%
Pb (chumbo): ≤ 0,0005%
Sr (estrôncio): ≤ 0,005 %
Água: 51,0%-55,0%
Corresponde às normas ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Artigos
A new HPTLC method to detect adulteration of essential oils is presented along with a range of newly added essential oil reference materials for authenticity analysis.