Documentos Principais
442615-M
Millipore
Cloreto de magnésio
ACS Reagent Grade.
Sinônimo(s):
MgCl₂
About This Item
Fórmula linear:
MgCl2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
203.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 5662
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidade
water: 1.5 g/mL
traços de cátion
heavy metals: <0.0005%
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
ACS reagent grade.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1