930970
Cloreto de magnésio
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Magnesium dichloride hexahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder, crystals or chunks
pf
117 °C
solubilidade
acetone: slightly soluble
alcohols: slightly soluble
water: soluble (highly soluble)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Magnesium chloride is extracted from naturally occurring brine, for example by solar evaporation of sea water, and purified by solution chemistries.
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
930970-250G | 4065268973691 |
930970-50G | 4065268973707 |