930989
Cloreto de magnésio
99.999% (trace metals basis)
Sinônimo(s):
Magnesium dichloride hexahydrate
Ensaio
99.999% (trace metals basis)
forma
crystalline
pf
117 °C
solubilidade
H2O: soluble (highly soluble)
acetone: slightly soluble
alcohols: slightly soluble
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)