Documentos Principais
8.48333
Sigma-Aldrich
Water
Deionized for synthesis
Sinônimo(s):
Water, DI water, Deionized water
About This Item
Fórmula linear:
H2O
Número CAS:
Peso molecular:
18.02
Beilstein:
2050024
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Nome do produto
Água, for synthesis
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
23 hPa ( 20 °C)
Formulário
(Colorless Liquid)
dilution
(for synthesis)
índice de refração
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
p.e.
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.9979 - 0.9985
Conductivity (20 °C): ≤ 4.3 µS/cm
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Água UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, density: 0.9982 g/mL at 20 °C, density: 0.9970 g/mL at 25 °C
DENWAT
Água
Água for gas chromatography SupraSolv®
Supelco
1.02699
Água
Água OmniPur® Grade, Sterile, Nuclease Free
Sigma-Aldrich
9801-OP
Água
Água H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Supelco
12156
Água
Água Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
Sigma-Aldrich
W4502
Água
Água for TOC analysis
Supelco
78533
Água