Documentos Principais
EM3234
Supelco
Water
Deionized Distilled, ASTM Type II
Sinônimo(s):
Water
About This Item
Fórmula linear:
H2O
Número CAS:
Peso molecular:
18.02
Beilstein:
2050024
Número MDL:
Código UNSPSC:
50202301
p.e.:
100 °C (lit.)
pressão de vapor:
23 hPa ( 20 °C)
Nome do produto
Água, Distilled, ASTM Type II
pressão de vapor
23 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
descrição
TOC <= 50g/L (at the time of manufacture)
Formulário
liquid
prazo de validade
18 mo. (from manufacture date)
Impurezas
≤0.01 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.4 ppm Chloride
≤0.4 ppm Nitrate
≤1.0 ppm Phosphate
≤1.0 ppm Sulfate
≤20 ppm Total solids
≤3 ppb Silica (SiO2)
≤5 ppb Chloride (Cl)
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.34 (lit.)
condutividade
≤1 S/cm at 25 °C
p.e.
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppb
traços de cátion
Fe: ≤0.3 ppm
Na: ≤5 ppb
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Distilled, ASTM Type II
Nota de análise
Expiration date: 18 months from mfg date
Chloride (Cl): 5ppb max
Color (APHA): 10 max
Conductivity at 25°C: 1.0S/cm max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Pb): 0.01ppm max
Ion chromatography, Chloride: 0.4ppm max
Ion chromatography, Nitrate: 0.4ppm max
Ion chromatography, Phosphate: 1.0ppm max
Ion chromatography, Sulfate: 1.0ppm max
Iron (Fe): 0.3ppm max
Microbial limits (at time of manufacture): 10CFU/mL max
Resistivity at 25°C: 1.0MOhm❞cm min
Silica (SiO2): 3ppb max
Sodium (Na): 5ppb max
Substances reducing permanganate: To pass test
Total organic carbon (at time of manufacture): 50g/L max
Total solids: 20ppm max
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Água ACS reagent, for ultratrace analysis
Supelco
14211
Água
Água suitable for ion chromatography
Supelco
00612
Água
Água OmniPur&#174; Grade, Sterile Purified, WFI Quality, Cell Culture Tested
Millipore
4.86505
Água