Documentos
1.15333
Supelco
Água
for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®
Sinônimo(s):
Água destilada
About This Item
Fórmula linear:
H2O
Número CAS:
Peso molecular:
18.02
Beilstein:
2050024
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
pressão de vapor
23 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
LiChrosolv®
forma
liquid
técnica(s)
LC/MS: suitable
índice de refração
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Os solventes LiChrosolv® têm alto grau de transmitância UV, baixa contagem de partículas, baixa acidez e alcalinidade e baixo nível de resíduos de evaporação. Isso os torna ideais para separações reproduzíveis.
Aplicação
Destinado a aplicações de U/HPLC e LC-MS.
Também apresentado em:
  • Métodos gerais para testes e análises de produtos alimentícios
  • Métodos de monografia da USP para análise instrumental de fármacos regulados
  • Desenvolvimento de método para análise da lista de pesticidas da Califórnia em cannabis
  • Medições de ligação droga-proteína
Características e benefícios
  • Microfiltrado por filtro de 0,2 µm
  • Embalado em frascos de vidro
  • Oferece alta resolução, sensibilidade e separação otimizada da linha de base do pico
  • Fornece resultados rápidos e confiáveis nos modos de ionização positiva e negativa por ionização por eletrospray/ionização química por pressão atmosférica (ESI/APCI)
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Supelco
Supelco
1.02699
Água
Supelco
Supelco
00612
Água
Supelco
Supelco
1.00473
Água
Supelco
Supelco
95283
Água
Água for analysis EMSURE®
Supelco
1.16754
Água
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
34877
Água
Artigos
HPTLC-MS was used to analyze stevioside and rebaudioside in artificial sweeteners, stevia plants, cola and isotonic drinks with a minimum of sample preparation.
In this study, LC-ESI-MS/MS under reversed phase conditions using a Superspher RP-18 column is applied to analyze dyestuffs of a reddish historic textile from South America.
The most frequently used synthetic sweeteners are: saccharin, cyclamate, aspartame, and sucralose (E955), and this application illustrate the analysis of sucralose from soy sauce following the current Chinese national standard method.
Protocolos
F&B, elemental analysis, inductively coupled plasma, regulatory, food safety, food chemistry, nutritional value.
Bispecific antibodies are a new class of biotherapeutics where one therapeutic agent can target two different antigens. This application note demonstrates a new size exclusion chromatographic method for characterizing these new biotherapeutics by mass spectrometry.
Thin layer chromatography coupled with mass spectrometry does not require substantial sample preparation. Energy drinks can be applied without dilution directly onto the TLC plate.
Aripiprazole is an atypical antipsychotic and a partial dopamine agonist. It is primarily used in the treatment of schizophrenia, bipolar disorder, major depressive disorder, tic disorders, and irritability associated with autism. Aripiprazole was first approved by the U.S. Food and DrugAdministration in November 2002 for schizophrenia and by the European Medicines Agency in June 2004 for acute manic and mixed episodes associated with bipolar disorder.
Ver tudo
Conteúdo relacionado
A rapid, accurate, and simple method was implemented for the total chromatographic purity analysis of Fingolimod Hydrochloride by High-Performance Liquid Chromatography equipped with a Diode Array Detector.