Key Documents
1.06007
Supelco
Metanol
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®, reag. Ph. Eur.
Sinônimo(s):
Álcool metílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3OH
Número CAS:
Peso molecular:
32.04
Beilstein:
1098229
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-659-6
NACRES:
NA.03
product name
Metanol, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
grau
gradient grade
gradient grade
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
1.11 (vs air)
pressão de vapor
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
LiChrosolv®
Ensaio
≥99.9% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
725 °F
potência
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
36 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
resíduo de evaporação
≤2.0 mg/L
cor
APHA: ≤10
transmitância
210 nm, ≥20%
220 nm, ≥60%
230 nm, ≥75%
235 nm, ≥83%
250 nm, ≥95%
260 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
pb
64.7 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 9.7 °C
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorção UV
λ: 225 nm Amax: ≤0.170
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Com seu alto grau de transmitância UV, baixa contagem de partículas, baixa acidez e alcalinidade e baixo nível de resíduos de evaporação, os solventes LiChrosolv são ideais para separações reprodutíveis. Como as separações normalmente ocorrem em condições de gradiente na HPLC analítica, oferecemos solventes de “grau de gradiente”, bem como de “grau isocrático”. Isso permite minimizar o efeito de gradiente do solvente envolvido.
Aplicação
O metanol é usado como um solvente:
  • Na fase móvel, separar as espécies de mercúrio em uma coluna de fase reversa Zorbax C18.
  • Para lavar os cartuchos e como eluente para extrair os analitos durante o processo de extração em fase sólida (SPE).
Nota de preparo
Produto filtrado em filtro de 0,2 μm
Nota de análise
Número de evaporação: 1,9
Pureza (GC): ≥ 99,9%
Identidade (IV): em conformidade
Resíduo de evaporação: ≤ 2,0 mg/l
Água: ≤ 0,02%
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Densidade (d 20 °C/20 °C): 0,791-0,793
Ponto de ebulição: 64-65°C
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidade: ≤ 0,0002 meq/g
Grau de gradiente (em 235 nm): ≤ 2,0 mAU
Grau de gradiente (em 254 nm): ≤ 1,0 mAU
Fluorescência (quinina em 254 nm): ≤ 1,0 ppb
Fluorescência (quinina em 365 nm): ≤ 0,5 ppb
Transmissão (em 210 nm): ≥ 20%
Transmissão (em 220 nm): ≥ 60%
Transmissão (em 230 nm): ≥ 75%
Transmissão (em 235 nm): ≥ 83%
Transmissão (em 250 nm): ≥ 95%
Transmissão (a partir de 260 nm): ≥ 98%
Absorbância (em 225 nm): ≤ 0,170
Filtrado em filtro de 0,2 µm.
Adequado para instrumentos de UPLC / UHPLC /Ultra HPLC.
Em conformidade com o R1 e R2 para metanol do Reag. Ph. Eur.;
em conformidade com os requisitos da ACS de adequação a cromatografia líquida.
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Metanol for preparative chromatography Prepsolv™
Supelco
1.13351
Metanol
Metanol UHPLC, suitable for mass spectrometry (MS)
Sigma-Aldrich
900688
Metanol
Metanol HPLC Plus, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
646377
Metanol
Metanol anhydrous for analysis (max. 0.003% H₂O)
Supelco
1.06012
Metanol
Metanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.06011
Metanol
Acetonitrilo hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.00029
Acetonitrilo
Metanol for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07018
Metanol
Artigos
Apixaban is sold under the tradename Eliquis and at present no pharmacopeial monographs are available for Axpixaban using either an assay and/or organic impurity profiling method. A newly developed and validated HPLC-UV method using a column with C18 solid core particles is demonstrated.
TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets
In this study, LC-ESI-MS/MS under reversed phase conditions using a Superspher RP-18 column is applied to analyze dyestuffs of a reddish historic textile from South America.
The most frequently used synthetic sweeteners are: saccharin, cyclamate, aspartame, and sucralose (E955), and this application illustrate the analysis of sucralose from soy sauce following the current Chinese national standard method.
Ver tudo
Protocolos
Sildenafil Citrate Method (HPLC) following USP Monograph on Ascentis Express C18 with UV detection
Aripiprazole is an atypical antipsychotic and a partial dopamine agonist. It is primarily used in the treatment of schizophrenia, bipolar disorder, major depressive disorder, tic disorders, and irritability associated with autism. Aripiprazole was first approved by the U.S. Food and DrugAdministration in November 2002 for schizophrenia and by the European Medicines Agency in June 2004 for acute manic and mixed episodes associated with bipolar disorder.
Powdered black pepper was chosen as example for dietary supplements, being a source for pierine. It is tested according to the current United States Pharmacopeia (USP) guidelines using HPTLC and HPLC.
This application illustrate how Rutin can be determined in skin cream samples using a monolithic Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped column with UV detection.