Documentos Principais
1.14291
Supelco
Acetonitrilo
≥99.8% (GC), HPLC grade, isocratic grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®
Sinônimo(s):
ACN, Cianeto de metila, Cianometano, Etil-nitrilo
About This Item
Fórmula linear:
CH3CN
Número CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein:
741857
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-835-2
NACRES:
NA.03
Nome do produto
Acetonitrilo, isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv®
grau
HPLC grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.41 (vs air)
pressão de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
descrição
isocratic
linha de produto
LiChrosolv®
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
524 °C
973 °F
Lim. expl.
16 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.05% Water
resíduo de evaporação
≤4.0 mg/L
transmitância
195 nm, ≥70%
200 nm, ≥90%
240 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.344 (lit.)
p.e.
81-82 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 2 °C
densidade
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
PFAS testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Com seu alto grau de transmitância UV, baixa contagem de partículas, baixa acidez e alcalinidade, além de baixo nível de resíduos de evaporação, os solventes LiChrosolv® são ideais para separações reprodutíveis. Como as separações são normalmente realizadas sob condições de gradiente em HPLC analítica, os solventes de “grau gradiente” bem como de “grau isocrático” são apropriados para o uso. Isso permite minimizar o efeito de gradiente do solvente envolvido.
Aplicação
A acetonitrila é utilizado como um solvente:
  • Na fase móvel do método de cromatografia líquida de alto desempenho de fase reversa (RP-HPLC).
  • Na HPLC de fase reversa com um modo isocrático para determinar corantes sudaneses em alimentos contendo chili e curry.
Características e benefícios
  • microfiltrado por filtro de 0,2 µm de alta
  • resolução, sensibilidade e separação de pico de linha de base otimizada
Nota de preparo
Produto filtrado em filtro de 0,2 μm
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99,8%
Identidade (IV): em conformidade
Resíduo de evaporação: ≤ 4,0 mg/l
Água: ≤ 0,05%
Acidez: ≤ 0,0005 meq/g
Alcalinidade: ≤ 0,0002 meq/g
Transmissão (em 195 nm): ≥ 70%
Transmissão (em 200 nm): ≥ 90%
Transmissão (a partir de 240 nm): ≥ 98%
Filtrado em filtro de 0,2 µm
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Acetonitrilo
Sigma-Aldrich
L010300
Acetonitrilo
Acetonitrilo for UHPLC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.03725
Acetonitrilo
Acetonitrilo for DNA synthesis (max. 10 ppm H2O)
Supelco
1.12636
Acetonitrilo
Acetonitrilo for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00665
Acetonitrilo
Acetonitrilo for UHPLC, suitable for mass spectrometry (MS)
Sigma-Aldrich
900667
Acetonitrilo
Acetonitrilo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1320
Acetonitrilo
Acetonitrilo suitable for HPLC-GC, ≥99.8% (GC)
Sigma-Aldrich
34881
Acetonitrilo
Protocolos
Folic acid or folate is classified as a B vitamin (B9). Folic acid is synthetically produced, and used in fortified foods and supplements. Folate is converted by humans to dihydrofolate (dihydrofolic acid), tetrahydrofolate (tetrahydrofolic acid), and other derivatives, which have various biological activities.
Conteúdo relacionado
This application note illustrates how it is possible to set-up an assay method for Lopinavir and Ritonavir tablets.