Key Documents
1.05432
Supelco
Ammonia solution
25%, for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Hidróxido de amônio, Amônia aquosa, Água de amônia
About This Item
Fórmula linear:
NH4OH
Número CAS:
Peso molecular:
35.05
Beilstein:
3587154
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.21
product name
Solução de amônia 25%, for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
483 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
forma
liquid
Lim. expl.
27 %
pb
37.7 °C/1013 hPa
pf
-57.5 °C
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
chave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A solução de amônia 25% (produto de grau EMSURE®) é usada para análises regulamentadas e aplicações laboratoriais muito exigentes. Ele também oferece a mais alta qualidade e um escopo inigualável de especificações para proporcionar controle total das condições de teste e eliminar incertezas. Os produtos de grau EMSURE® estão em conformidade com todas as regulamentações internacionais e podem ser usados em várias aplicações.
Aplicação
Solução de amônia 25% pode ser usada:
  • Como agente de ajuste de pH para garantir condições alcalinas benéficas.
  • Para a medição precisa de cloreto no soro humano.
Características e benefícios
  • As especificações mais abrangentes em todo o mundo
  • testadas por até 70 parâmetros
  • pureza extraordinária
  • Valores limitadores muito baixos
  • maior precisão e controle de análises
  • otimizadas para análises altamente críticas e exigentes
  • ideaisPara desenvolvimento de método
  • nainterferência ou contaminação devido a impurezas desconhecidas
Embalagem
Devido aos aspectos de qualidade e segurança, a solução de amônia não será mais oferecida em frascos de vidro, apenas em frascos de PEAD.
Observe as seguintes substituições:
1054321000 (frasco de vidro de 1 L) substituído por 1054321011 (frasco de PEAD de 1 L)
1054322500 (frasco de vidro de 2,5 L) substituído por 1054322511 (frasco de PEAD de 2,5 L)
Mais informações sobre nossos frascos de PEAD ergonômicos e inquebráveis podem ser encontradas aqui: www.SigmaAldrich.com/hdpe-bottle
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
Sample preparation and determination of heavy metals in textiles
Conteúdo relacionado
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation