Documentos Principais
1.05422
SAFC
Solução de amônia
25%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Hidróxido de amônio, Amônia aquosa, Água de amônia
About This Item
Fórmula linear:
NH4OH
Número CAS:
Peso molecular:
35.05
Beilstein:
3587154
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352402
Agency
BP
Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
483 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
liquid
Lim. expl.
27 %
concentração
25%
p.e.
37.7 °C/1013 hPa
pf
-57.5 °C
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
chave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
A solução de amônia é um agente de ajuste de pH ou tamponante normalmente usado em várias formulações líquidas.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2