4.80905
Ammonia solution 10%
EMPROVE® EXPERT
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ammonium hydroxide solution, Ammonia water
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Nível de qualidade
Formulário
liquid
densidade
0.957 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
parenterals
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-25°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2