Documentos Principais
221228
Sigma-Aldrich
Hidróxido de amônio
ACS reagent, 28.0-30.0% NH3 basis
Sinônimo(s):
Amônia aquosa, Água de amônia
About This Item
Fórmula linear:
NH4OH
Número CAS:
Peso molecular:
35.05
Beilstein:
3587154
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
38060103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
1204 °F
Lim. expl.
27 %
concentração
28.0-30.0% NH3
Impurezas
MnO4- reducers, passes test
≤0.002% CO2
resíduo de ignição
≤0.002%
pH
11.7 (20 °C)
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.5 ppm
nitrate (NO3-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
traços de cátion
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals: ≤0.5 ppm (by ICP)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
chave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O hidróxido de amônio é uma base fraca, usada principalmente como fonte para o preparo de outros compostos de amônio, como ureia, carbonato de amônio, sulfato de amônio, etc.
Aplicação
A solução de hidróxido de amônio pode ser usada:
  • Como meio de preparo de nanopartículas de magnetita (Fe3O4) por um método modificado de coprecipitação química controlada.
  • Como solvente e reagente para preparar 4-arilo e 4-alquil-2,6-dimetil-1,4-di-hidro-3,5-piridinodicarboxilatos pela síntese de Hantzsch em um sintetizador de cavidade de micro-ondas.
Embalagem
Outras notas
As especificações da ACS são iguais às do produto 320145
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Isolation and characterization of mesenchymal stem cells.
Odabas SA, et al.
Bone Marrow and Stem Cell Transplantation., 47-63 (2014)
Christie Ying Kei Lung et al.
Dental materials journal, 32(1), 165-172 (2013-02-02)
The effect of silica-coating by sol-gel process on the bond strength of resin composite to zirconia was evaluated and compared against the sandblasting method. Four groups of zirconia samples were silica-coated by sol-gel process under varied reagent ratios of ethanol
An efficient and fast procedure for the Hantzsch dihydropyridine synthesis under microwave conditions.
Oehberg L and Westman J
Synlett, 2001(08), 1296-1298 (2001)
Synthesis and characterization of biocompatible Fe3O4 nanoparticles.
Sun J, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 80(2), 333-341 (2007)
Ramakrishna A
Goyal?s IIT foundation course chemistry: For Class-9, 160-160 (2014)
Protocolos
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.