Documentos Principais
338818
Sigma-Aldrich
Hidróxido de amônio
28% NH3 in H2O, ≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Amônia aquosa, Água de amônia
About This Item
Fórmula linear:
NH4OH
Número CAS:
Peso molecular:
35.05
Beilstein:
3587154
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
38060103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
liquid
Lim. expl.
27 %
concentração
28% NH3 in H2O
pH
11.7 (20 °C)
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
0.9 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
chave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A solução de hidróxido de amônio também é chamada de amônia aquosa, aqua amônia ou água de amônia. É uma base fraca usada principalmente como fonte de nitrogênio para o preparo de outros produtos químicos orgânicos e inorgânicos contendo nitrogênio, como ureia, carbonato de amônio, sulfato de amônio, etc.
Aplicação
A solução de hidróxido de amônio (28% de NH3 em H2O) pode ser usada como:
  • Um meio de preparo de nanopartículas de magnetita (Fe3O4) por um método de coprecipitação química controlada modificada usando sais de ferro divalentes ou trivalentes como precursores de ferro.      
  • Um reagente na amonólise.      
  • Um solvente para sintetizar 1,4 diidropiridinas por meio da condensação em um único pote de um aldeído e acetoacetato de alquila.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Shelley Stafford et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 8(12) (2018-12-16)
In this work, new magnetic-plasmonic nanocomposites have been developed through the use of two complementary polyelectrolytes⁻polystyrene sulfonate (PSS) and poly(allylamine hydrochloride) (PAH). PSS, a negatively charged polyelectrolyte, was utilized as a stabiliser for magnetite nanoparticles, and PAH, a positively charged
Martin P Pothier et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2310-2310 (2018-10-20)
Despite its high toxicity and widespread occurrence in many parts of the world, arsenic (As) concentrations in decentralized water supplies such as domestic wells remain often unquantified. One limitation to effective monitoring is the high cost and lack of portability
Konstantin Chingin et al.
Analytical chemistry, 84(15), 6856-6862 (2012-07-12)
We introduce an online multiple-junction capillary isoelectric focusing fractionator (OMJ-CIEF) for separation of biological molecules in solution by pI. In OMJ-CIEF, the separation capillary is divided into seven equal sections joined with each other via tubular Nafion membrane insertions. Each
Enrique Cequier et al.
Analytica chimica acta, 845, 98-104 (2014-09-10)
Organophosphate triesters are common flame retardants used in a wide variety of consumer products from which they can migrate and pollute the indoor environment. Humans may thus be continuously exposed to several organophosphate triesters which might be a risk for
Aurélie Periat et al.
Journal of chromatography. A, 1356, 211-220 (2014-07-16)
In this study, the influence of electrospray ionization (ESI) source design on the overall sensitivity achieved in hydrophilic interaction chromatography (HILIC) and reversed phase liquid chromatography (RPLC), was investigated. State-of-the-art triple quadrupole mass analyzers from AB Sciex, Agilent Technologies and
Artigos
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.
Protocolos
Separation of Tartrazine; Amaranth; Indigo carmine; New Coccine; Sunset Yellow FCF; Allura Red AC; Fast Green FCF; Erioglaucine disodium salt; Erythrosin B sodium salt; Phloxine B; Rose bengal
To optimize hydrolysis using β-glucuronidase, factors such as incubation time, temperature, hydrolysis pH, enzyme source, and enzyme concentration must be evaluated for each glucuronide metabolite to be analyzed.