AX1308
Hidróxido de amônio
OmniTrace® Ultra
Sinônimo(s):
Amônia aquosa, Água de amônia
About This Item
Produtos recomendados
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 533
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
conformidade reg.
suitable for FDA C-010.02
Formulário
liquid
Lim. expl.
27 %
fabricante/nome comercial
OmniTrace® Ultra
pH
(alkaline)
solubilidade
soluble (Water: Soluble)
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
chave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2