Documentos Principais
318604
Sigma-Aldrich
Ammonium chloride-ammonium hydroxide buffer solution
in H2O
Sinônimo(s):
Ammonium Buffer Solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161705
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Formulário
liquid
Nível de qualidade
composição
NH4Cl, 1 wt. %
NH4OH, 4 wt. % (pH 10 to 11)
concentração
in H2O
pH
10-11
densidade
0.99 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
N.N.O.Cl
InChI
1S/ClH.2H3N.H2O/h1H;2*1H3;1H2
chave InChI
XEXFVRMLYUDDJY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ammonium chloride-ammonium hydroxide buffer solution may be used to crystallize proteins.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ammonium chloride is the salt component of ammonium chloride-ammonium hydroxide buffer system that completely inhibits the BVDV infection of MDBK cells when present at a concentration of 50 mM . Viruses treated with ammonium chloride (NH4Cl) results in loss of infectivity because it neutralizes the pH of endosome. Hence, viruses with low pH-dependent fusion activity became incapable to fuse their envelope with endosomal membrane.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)