Key Documents
5.43830
Supelco
Ammonia solution
25%, for HPLC LiChropur
Sinônimo(s):
Amônia aquosa, Água de amônia
About This Item
Fórmula linear:
NH4OH
Número CAS:
Peso molecular:
35.05
Beilstein:
3587154
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142110
NACRES:
NB.21
product name
Hidróxido de amônio, for HPLC LiChropur
Agency
suitable for DIN 38407-42
Nível de qualidade
pressão de vapor
483 hPa ( 20 °C)
Lim. expl.
27 %
técnica(s)
HPLC: suitable
pb
37.7 °C/1013 hPa
pf
-57.5 °C
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
chave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ammonia solution with a concentration of 25%serves as a mobile-phase additive or buffer in HPLC analysis. It is used toadjust the pH of the mobile phase during the chromatographic process.
Aplicação
  • Fabrication of ammonia and acetic acid-responsive intelligent films: Discusses the development of intelligent films sensitive to ammonia and acetic acid, highlighting the versatility of 25% ammonia solutions in material science applications and their potential in creating responsive packaging materials (Xiang et al., 2024).
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2