1.05423
Ammonia solution
28-30%, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Hidróxido de amônio, Amônia aquosa, Água de amônia
About This Item
Nome do produto
Solução de amônia 28%-30%, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
635 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Formulário
liquid
Lim. expl.
27 %
concentração
28.0-30.0% NH4OH
Impurezas
≤0.020 ppm Ag (Silver)
≤0.020 ppm Ga (Gallium)
≤0.020 ppm In (Indium)
≤0.020 ppm Li (Lithium)
≤0.050 ppm Ba (Barium)
≤0.050 ppm Cd (Cadmium)
≤0.050 ppm Co (Cobalt)
≤0.050 ppm Cr (Chromium)
≤0.050 ppm Mn (Manganese)
≤0.050 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.050 ppm Ni (Nickel)
≤0.050 ppm Pb (Lead)
≤0.050 ppm Tl (Thallium)
≤0.100 ppm Au (Gold)
≤0.100 ppm Bi (Bismuth)
≤0.100 ppm Cu (Copper)
≤0.100 ppm Fe (Iron)
≤0.100 ppm Mg (Magnesium)
≤0.100 ppm Pt (Platinum)
≤0.100 ppm Sn (Tin)
≤0.100 ppm Sr (Strontium)
≤0.100 ppm Ti (Titanium)
≤0.100 ppm Zn (Zinc)
≤0.2 ppm Sulphide (S)
≤0.3 ppm Chloride (Cl)
≤0.5 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.5 ppm Phosphate (PO4)
≤0.500 ppm Al (Aluminium)
≤0.500 ppm As (Arsenic)
≤0.500 ppm Ca (Calcium)
≤0.500 ppm K (Potassium)
≤0.500 ppm Na (Sodium)
≤10 ppm Carbonate (as CO2)
≤10 ppm Non volatile matter
≤2 ppm Nitrate (NO3)
≤2 ppm Pyridine and related substances
≤2 ppm Sulphate (SO4)
≤5 ppm Silicate (as SiO2)
≤5 ppm Substances reducing potassium permanganate
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[OH-]
resíduo de ignição
≤10 ppm
pH
>12 (20 °C in H2O, strongly alkaline)
p.e.
32 °C
pf
-72 °C
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
0.892-0.910 (relative density (d 20/20))
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
chave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Observe as seguintes substituições:
1054231000 (frasco de vidro de 1 L) substituído por 1054231011 (frasco de PEAD de 1 L)
1054232500 (frasco de vidro de 2,5 L) substituído por 1054232511 (frasco de PEAD de 2,5 L)
Mais informações sobre nossos frascos de PEAD ergonômicos e inquebráveis podem ser encontradas aqui: www.SigmaAldrich.com/hdpe-bottle
Nota de análise
Identidade: passa no teste
Aspecto: passa no teste
Aspecto da solução: passa no teste
Densidade relativa (d 20/20): 0,892-0,910
Carbonato (como CO₂): ≤ 10 ppm
Cloreto (Cl): ≤ 0,3 ppm
Nitrato (NO₃): ≤ 2 ppm
Fosfato (PO₄): ≤ 0,5 ppm
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,5 ppm
Silicato (como SiO₂): ≤ 5 ppm
Sulfato (SO₄): ≤ 2 ppm
Sulfeto (S): ≤ 0,2 ppm
Ag (prata): ≤ 0,020 ppm
Al (Alumínio): ≤ 0,500 ppm
As (arsênico): ≤ 0,500 ppm
Au (ouro): ≤ 0,100 ppm
Ba (bário): ≤ 0,050 ppm
Bi (bismuto): ≤ 0,100 ppm
Ca (cálcio): ≤ 0,500 ppm
Cd (cádmio): ≤ 0,050 ppm
Co (cobalto): ≤ 0,050 ppm
Cr (crômio): ≤ 0,050 ppm
Cu (cobre): ≤ 0,100 ppm
Fe (ferro): ≤ 0,100 ppm
Ga (gálio): ≤ 0,020 ppm
In (índio): ≤ 0,020 ppm
K (potássio): ≤ 0,500 ppm
Li (lítio): ≤ 0,020 ppm
Mg (magnésio): ≤ 0,100 ppm
Mn (manganês): ≤ 0,050 ppm
Mo (molibdênio): ≤ 0,050 ppm
Na (sódio): ≤ 0,500 ppm
Ni (níquel): ≤ 0,050 ppm
Pb (chumbo): ≤ 0,050 ppm
Pt (platina): ≤ 0,100 ppm
Sn (estanho): ≤ 0,100 ppm
Sr (estrôncio): ≤ 0,100 ppm
Ti (titânio): ≤ 0,100 ppm
Tl (tálio): ≤ 0,050 ppm
Zn (zinco): ≤ 0,100 ppm
Piridina e substâncias relacionadas: ≤ 2 ppm
Substâncias redutoras de permanganato (ACS): passa no teste
Substâncias redutoras de permanganato de potássio: ≤ 5 ppm
Resíduo depois da ignição: ≤ 10 ppm
Matéria não volátil: ≤ 10 ppm
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2