Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
A5503
Sigma-Aldrich
Albumina
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
Albumina, Ovalbumina
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.25
fonte biológica
chicken egg white
tipo
Grade V
Ensaio
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
44287 Da by calculation
purificado por
crystallization
técnica(s)
bioconjugation: suitable
solubilidade
H2O: soluble 40 mg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
chicken ... OVAL(396058)
Descrição geral
A albumina do ovo de galinha, ou ovalbumina, é o principal componente proteico das claras de ovos. A albumina do ovo de galinha é uma glicoproteína fosforilada. A partir da sequência de aminoácidos, a porção peptídica da ovalbumina consiste de 385 resíduos e tem um peso molecular de 42,7 kDa.
Aplicação
A ovalbumina é útil como um marcador (∼45 kDa) para eletroforese de proteínas. A ovalbumina foi usada para produzir um modelo animal de asma. A ovalbumina foi usada como meio para incubação celular no ensaio EliCell para detecção de citocinas liberadas por eosinófilos.
Estudos para testar os efeitos de localização em imunizações com DNA usam ovalbumina em ensaios de anticorpos.
A ovalbumina foi usada com agente indutor em estudos com modelos de dermatite atópica.
Uma glicoproteína fosforilada que é um marcador útil (cerca de 45 kDa) na eletroforese de proteínas. Foi usada para produzir um modelo animal de asma.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A calorimetria de exploração diferencial indica que a albumina de ovo de galinha desnatura a 84 °C. A ovalbumina pode ser usada como uma proteína carreadora para se conjugar a peptídeos sintéticos para uso como um imunógeno.
forma física
Essencialmente livre de sais
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
J S Boyle et al.
International immunology, 9(12), 1897-1906 (1998-02-18)
We examined the role of the cellular localization of antigen on the immune response after DNA immunization of mice with three forms of ovalbumin (OVA). DNA encoding OVA which was secreted (sOVA) generated 10- to 100-fold higher IgG responses with
Ana Raquel Maceiras et al.
Nature communications, 8, 15067-15067 (2017-04-22)
Immunization leads to the formation of germinal centres (GCs) that contain both T follicular helper (Tfh) and T follicular regulatory (Tfr) cells. Whether T-cell receptor (TCR) specificity defines the differential functions of Tfh and Tfr cells is unclear. Here we
A differential scanning calorimetric study of conversion of ovalbumin to S-ovalbumin in eggs.
J W Donovan et al.
Journal of the science of food and agriculture, 27(2), 197-204 (1976-02-01)
Christianne Bandeira-Melo et al.
Journal of immunological methods, 276(1-2), 227-237 (2003-05-10)
Eosinophils contain several preformed cytokines within their specific granules. Therefore, without requiring them in de novo synthesis of cytokines, eosinophils can release quantities of granule-derived cytokines by highly regulated mechanisms. However, eosinophil "degranulation" is poorly understood, in part, because available
Joseph Khoory et al.
PloS one, 11(1), e0141206-e0141206 (2016-01-20)
Acute, inflammatory conditions associated with dysregulated complement activation are characterized by significant increases in blood concentration of reactive oxygen species (ROS) and ATP. The mechanisms by which these molecules arise are not fully understood. In this study, using luminometric- and
Artigos
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein