C7786
Conalbumin from chicken egg white
BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Ovotransferrin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
chicken egg white
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
forma
powder
concentração
80-100 % protein Biuret
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, pink
traços de cátion
Fe: ≤0.02%
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
chicken ... TF(396241)
Descrição geral
Aplicação
- as a constituent of Leibovitz 15 (L15) medium involved in preparation of primary neuronal cultures
- to study its adsorption property on a metal surface in the presence of an external electric potential
- to determine its adsorption isotherms in anion exchange chromatography by multivariate analysis
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page segues to comprehensive insights on how serum albumin and other important cell culture components affect the performance of serum-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of albumin. These insights may also be applied to ex vivo and tissue engineering applications.
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.