T9253
Trypsin inhibitor
powder
Sinônimo(s):
Ovomucoid
About This Item
Produtos recomendados
product name
Trypsin inhibitor from chicken egg white, Type II-O, Partially purified ovomucoid, containing ovoinhibitor
fonte biológica
chicken egg white
Nível de qualidade
tipo
Type II-O
forma
powder
peso molecular
14 kDa
solubilidade
water: soluble 10 g/L
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- to produce denatured, oxidized and deglycosylated ovomucoid and used to stimulate patient derived cell cultures for mapping T cell epitopes
- to treat nuclei for flow cytometric analysis
- in Holtfreter′s solution, used for the dissociation of planarians into cells
Definição da unidade
Nota de análise
Outras notas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Protocolos
Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.