T1001
Thyroglobulin from bovine thyroid
powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
Globulins thyro, Thyractin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine thyroid
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (agarose gel electrophoresis)
forma
powder
peso molecular
~670 kDa
composição
Iodine, ≥0.20%
análise de nitrogênio
13.0-16.0% total
cinzas
≤4%
solubilidade
H2O: 20 mg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
cow ... TG(280706)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
With the emergence of mass spectrometry for the clinical measurement of proteins in biological matrices, the development of biological reference materials will continue to grow in importance.
Separation of null