T9145
Thyroglobulin from bovine thyroid
(For Gel Filtration Chromatography)
Sinônimo(s):
Tg
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine thyroid
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
~670 kDa
técnica(s)
bioconjugation: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
cow ... TG(280706)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
With the emergence of mass spectrometry for the clinical measurement of proteins in biological matrices, the development of biological reference materials will continue to grow in importance.