M0630
Myoglobin from equine skeletal muscle
95-100%, essentially salt-free, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Myoglobin from horse skeletal muscle
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
equine skeletal muscle
Nível de qualidade
Ensaio
95-100%
forma
essentially salt-free, lyophilized powder
peso molecular
~17 kDa(lit.)
Teor de ferro
0.25-0.32%
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
solubilidade
H2O: soluble 10 mg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
horse ... MB(100054434)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.