A5253
Albumina
powder, 62-88% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
Albumina, Ovalbumina
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
chicken egg white
Nível de qualidade
tipo
Grade II
Formulário
powder
peso molecular
44287 Da by calculation
concentração
62-88% (agarose gel electrophoresis)
técnica(s)
bioconjugation: suitable
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
chicken ... OVAL(396058)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)