H5752
17α-Hydroxyprogesterone
≥95%
Sinônimo(s):
17α-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 4-Pregnen-17α-ol-3,20-dione
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
solubilidade
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(C)=O
InChI
1S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12,16-18,24H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
chave InChI
DBPWSSGDRRHUNT-CEGNMAFCSA-N
Informações sobre genes
human ... PGR(5241) , SERPINA6(866)
rat ... Ar(24208)
Descrição geral
Aplicação
- for titration against ovarian S9 protein in thin-layer chromatography
- as a substrate for hydroxysteroid dehydrogenase from B. megaterium cultures
- as a cortisone analog to test its effect on voltage-dependent potassium channels (Kv1)
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?