C2755
Cortisone
≥95%
Sinônimo(s):
17α,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,11,20-trione, 17α-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone, 4-Pregnene-17α,21-diol-3,11,20-trione, Kendall’s Compound E, Reichstein’s Substance Fa
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
técnica(s)
inhibition assay: suitable
pf
223-228 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
chave InChI
MFYSYFVPBJMHGN-ZPOLXVRWSA-N
Informações sobre genes
human ... SERPINA6(866)
Aplicação
- to validate a 1β-HSD1 (11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1) inhibitor
- to study the sensitivity of erythropoietic and granulopoietic progenitor cells to cortisone
- in the determination of rates of cortisol oxidation by 11βHSD
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?