Key Documents
MAB1243
Sigma-Aldrich
Anti-Cortisol Antibody, 3-CMO, clone F4P1A3
clone F4P1A3, Chemicon®, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
F4P1A3, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Cortisol. 1 x 109 l/mol.
CrossReactivity:
Cortisone 100%
Prednisolone 45%
11-Deoxycortisol 55%
Imunogênio
Cortisol-3-CMO-BSA
Epitope: 3-CMO
Aplicação
Anti-Cortisol Antibody, 3-CMO, clone F4P1A3 is an antibody against Cortisol for use in ELISA.
Immunoassay.
Dilute with buffer pH 7.5 to 8.0 to desired working volumes.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Metabolic Hormones & Receptors
Ligação
Replaces: CBL72
forma física
Format: Purified
Purified immunoglobulin. Liquid in PBS, pH 7.4 with 50% glycerol and 0.1% sodium azide.
Armazenamento e estabilidade
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to twelve months.Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2