AB1299
Anti-Cortisone Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
radioimmunoassay: suitable
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Cortisone. Crossreactivities were tested using an ELISA with cortisone-3-cmo-x-biotin: cortisol (3.4%); 11-Deoxycortisol (0.6%); 11-Dehydrocorticosterone (0.6%); Tetrahydrocortisone (0.2%); Cortisoterone, Deoxycortiscosterone, Pregesterone, Aldosterone (<0.1%); Allotetrahydrocortisol, Tetrahydrocortisol, Cortol, Cortolone, 11-Hydroxyetiochoranolone (<0.01%).
Imunogênio
Cortisone-3-cmo-BSA
Aplicação
Detect Cortisone using this Anti-Cortisone Antibody validated for use in RIA.
RIA: 1:20,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Metabolism
Metabolism
Research Sub Category
Metabolic Hormones & Receptors
Metabolic Hormones & Receptors
forma física
Rabbit serum. Liquid containing 0.1% sodium azide.
Armazenamento e estabilidade
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 12 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1