MABE917
Anti-DNA G-quadruplex structures Antibody, clone BG4
clone BG4, from Escherichia coli
Sinônimo(s):
DNA G-quadruplex (BG4)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Escherichia coli
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BG4, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ChIP-seq Analysis: A representative lot detected DNA G-quadruplex structures in ChIP-seq applications (Hansel-Hertsch, R., et. al. (2016). Nat Genet. 48(10):1267-72).
ELISA Analysis: A representative lot detected DNA G-quadruplex structures in ELISA applications (Biffi, G., et. al. (2013). Nat Chem. 5(3):182-6).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected DNA G-quadruplex structures in Immunocytochemistry applications (Biffi, G., et. al. (2013). Nat Chem. 5(3):182-6).
Qualidade
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2