SML2690
Pyridostatin hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, G-quadruplex DNA stabilizing agent
Sinônimo(s):
4-(2-Aminoethoxy)-N2,N6-bis(4-(2-aminoethoxy)quinolin-2-yl)pyridine-2,6-dicarboxamide hydrochloride, 4-(2-Aminoethoxy)-N2,N6-bis[4-(2-aminoethoxy)-2-quinolinyl]-2,6-pyridinedicarboxamide hydrochloride, RR 82 HCl, RR-82 HCl, RR82 HCl
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Pyridostatin hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCOc1cc(nc(c1)C(=O)Nc4nc5c(c(c4)OCCN)cccc5)C(=O)Nc2nc3c(c(c2)OCCN)cccc3
chave InChI
VGHSATQVJCTKEF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)