SML3146
RHPS4 methosulfate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,11-Difluoro-6,8,13-trimethyl-8H-quino[4,3,2,kl]acridinium methosulfate, NSC 714187, Quino[4,3,2-kl]acridinium, 3,11-difluorohydro-6,8,13-trimethyl-, methyl sulfate (1:1)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
faint brown to very dark brown-red
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CC=C(N(C)C2=C3C4=[N+](C)C5=C(C=C(F)C=C5)C3=CC(C)=C2)C4=C1.[O-]S(=O)(OC)=O
InChI
1S/C22H17F2N2.CH4O4S/c1-12-8-16-15-10-13(23)4-6-18(15)26(3)22-17-11-14(24)5-7-19(17)25(2)20(9-12)21(16)22;1-5-6(2,3)4/h4-11H,1-3H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
VRWGYMXWYZBBGF-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)