Y0001092
Hidrocortisona
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
11β,17α,21-Tri-hidroxipregna-4-eno-3,20-diona, 17-Hidroxicorticosterona, 4-Pregneno-11β,17α,21-triol-3,20-diona, Composto F de Kendall, Cortisol, Substância M de Reichstein
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
hydrocortisone
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
211-214 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
chave InChI
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Adrenal gland,Bone marrow
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)