1316004
USP
Hidrocortisona
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
11β,17α,21-Tri-hidroxipregna-4-eno-3,20-diona, 17-Hidroxicorticosterona, 4-Pregneno-11β,17α,21-triol-3,20-diona, Composto F de Kendall, Cortisol, Substância M de Reichstein
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
hydrocortisone
fabricante/nome comercial
USP
pf
211-214 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
chave InChI
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Descrição geral
Aplicação
Also used to prepare standard stock, standard, and system suitability solution for assay, identification, and performance test by liquid chromatography in accordance with the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP) :
- Hydrocortisone Sodium Succinate for Injection
- Hydrocortisone Tablets
- Hydrocortisone Gel
- Hydrocortisone Lotion
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2