Documentos Principais
614157
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone-1α,2α-d2
98 atom % D
Sinônimo(s):
Cortisol-1α,2α-d2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21D2H28O5
Número CAS:
Peso molecular:
364.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
211-214 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1C([2H])[C@]2(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@]4(O)C(=O)CO)[C@@H]3CCC2=CC1=O
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i5D,7D/t5?,7?,14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-
chave InChI
JYGXADMDTFJGBT-VFWCAETDSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Adrenal gland,Bone marrow
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Ting Cai et al.
Cell death & disease, 11(5), 390-390 (2020-05-24)
Inhibition of sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) in the proximal tubule of the kidney has emerged as an effective antihyperglycemic treatment. The potential protective role of SGLT2 inhibition on diabetic kidney disease (DKD) and underlying mechanism, however, remains unknown. In this