Documentos Principais
281859
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate-2-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
1,3-Diethyl ester propanedioic-2-13C acid
About This Item
Fórmula linear:
13CH2(CO2C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
161.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
densidade de vapor
5.52 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 40 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
199 °C (lit.)
pf
-51--50 °C (lit.)
densidade
1.054 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)[13CH2]C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5+1
chave InChI
IYXGSMUGOJNHAZ-HOSYLAQJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)