Documentos Principais
488771
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate-1,2,3-13C3
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
13C Labeled diethyl malonate, 13C Labeled diethyl malonic acid, Malonic acid diethyl ester-13C3
About This Item
Fórmula linear:
13CH2(13CO2C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
163.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
p.e.
199 °C (lit.)
pf
−51-−50 °C (lit.)
densidade
1.074 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
CCO[13C](=O)[13CH2][13C](=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5+1,6+1,7+1
chave InChI
IYXGSMUGOJNHAZ-SVFBATFISA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Methanol-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
277177
Methanol-13C
Artigos
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene
Protocolos
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis