Documentos Principais
151823
Sigma-Aldrich
Clorofórmio-d
99.8 atom % D
Sinônimo(s):
Deuteroclorofórmio
About This Item
Fórmula linear:
CDCl3
Número CAS:
Peso molecular:
120.38
Beilstein:
1697633
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
pureza isotópica
99.8 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
forma
liquid
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
pb
60.9 °C (lit.)
pf
−64 °C (lit.)
densidade
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Descrição geral
O clorofórmio-D (deuteroclorofórmio, CDCl3), clorofórmio deuterado, é um solvente de pureza padrão para análises por RMN (ressonância magnética nuclear). Ele á amplamente empregado em estudos de RMN de alta resolução devido à sua alta pureza química e isotópica. Foram relatadas investigações espectrais quantitativas com infravermelho de bandas alargadas de deutério-carbono de clorofórmio-D em vários solventes orgânicos. Estudos espectroscópicos de diferença de Raman de misturas de clorofórmio-D e clorofórmio líquido foram realizados para avaliar a mudanças de frequência nas bandas ν1 e ν2 de CHCl3 e CDCl3.
Aplicação
O clorofórmio-D foi usado como solvente em um estudo espectroscópico de ressonância magnética nuclear (RMN) de próton 1H. Ele foi usado como solvente durante a investigação espectral por 31PNMR (ressonância magnética nuclear de fósforo 31) de trifenilfosfato e fosfato de tris(2-cloroetila). Ele também foi usado como solvente deuterado nos estudos espectrais de 1H NMR de ácido 2-(4-bromobenzil)-3-hidroxipropanoico e ácido 3-hidroxi-2-(4-metoxibenzil) propanoico. Ele também foi usado como solvente deuterado para os estudos espectrais de 1HNMR de poliimida de 3,3′-di-hidroxi-4,4′-diamino-bifenil (HAB) e 2,2′-bis-(3,4-dicarboxi-fenil) hexafluoropropano dianidrido (6FDA).
Produtos recomendados
Confira o ChemisTwin®, nosso novo portal on-line para confirmação de identidade e quantificação de espectros de RMN. Saiba mais ou entre em contato conosco para uma avaliação gratuita.
recomendado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Gas sorption and characterization of thermally rearranged polyimides based on 3, 3'-dihydroxy-4, 4'-diamino-biphenyl (HAB) and 2, 2'-bis-(3, 4-dicarboxyphenyl) hexafluoropropane dianhydride (6FDA)
Smith.PZ, et al.
Journal of Membrane Science, 415, 558-567 (2012)
Selective synthesis of 3-hydroxy acids from Meldrum's acids using SmI2-H2O
Szostak M, et al.
Nature Protocols, 7(5), 970-977 (2012)
Method development in quantitative NMR towards metrologically traceable organic certified reference materials used as 31P qNMR standards.
Weber M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407(11), 3115-3123 (2015)
Hyunwoo Joo et al.
Science advances, 7(1) (2021-02-02)
Personalized biomedical devices have enormous potential to solve clinical challenges in urgent medical situations. Despite this potential, a device for in situ treatment of fatal seizures using pharmaceutical methods has not been developed yet. Here, we present a novel treatment
Michal Szostak et al.
Nature protocols, 7(5), 970-977 (2012-04-28)
The single-step synthesis of 3-hydroxy carboxylic acids from readily available Meldrum's acids involves a selective monoreduction using a SmI(2)-H(2)O complex to give products in high crude purity, and it represents a considerable advancement over other methods for the synthesis of
Artigos
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Conteúdo relacionado
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.