570699
Clorofórmio-d
≥99.8 atom % D, anhydrous
Sinônimo(s):
Deuteroclorofórmio
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
pureza isotópica
≥99.8 atom % D
Ensaio
≥99.00%
forma
liquid
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
<10 ppm water
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
pb
60.9 °C (lit.)
pf
−64 °C (lit.)
densidade
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?