Key Documents
175943
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfóxido-d6
99.5 atom % D
Sinônimo(s):
(Metilsulfóxido)-d6, DMSO-d6, Dimetilsulfóxido hexadeuterado
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)2SO
Número CAS:
Peso molecular:
84.17
Beilstein:
1237248
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
pureza isotópica
99.5 atom % D
Ensaio
99% (CP)
forma
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
Lim. expl.
42 %
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.0250% water
water
índice de refração
n20/D 1.476 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
pf
20.2 °C (lit.)
densidade
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Descrição geral
O dimetilsulfóxido-d6 (DMSO-d6) é um solvente deuterado. Após fotoirradiação na faixa de 193 a 222 nm, ele sofre decomposição para produzir radicais CD3. Os rendimentos quânticos de CD3 foram avaliados por espectroscopia de absorção de laser diodo infravermelho. O DMSO-d6 100% foi utilizado como solvente no experimento COSY (Correlation Spectroscopy [espectroscopia de correlação]) de longo alcance.
Aplicação
O DMSO-d6, juntamente com glicerol ou glicerol-d8 forma solventes binários altamente viscosos com alto poder de dissolução para compostos biológicos ativos complexos.
O dimetilsulfóxido-d6 (DMSO-d6) foi empregado como solvente para a dissolução de 1-aliloxi-2-hidroxi-propil-amido (AHP-amido) para registrar seu espectro RMN (ressonância magnética nuclear de próton) de 1H de alta resolução.
Produtos recomendados
Confira o ChemisTwin®, nosso novo portal on-line para confirmação de identidade e quantificação de espectros de RMN. Saiba mais ou entre em contato conosco para uma avaliação gratuita.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
88 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Highly Viscous Binary Solvents: DMSO-d6/Glycerol and DMSO-d6/Glycerol-d8 for Polar and Apolar Mixture Analysis by NMR.
Lameiras P and Nuzillard J-M.
Analytical Chemistry, 88(8), 4508-4515 (2016)
Optimization of the synthesis of 1-allyloxy-2-hydroxy-propyl-starch through statistical experimental design.
Huijbrechts AML, et al.
Carbohydrate Polymers, 77(5), 25-31 (2009)
Akira Minami et al.
Scientific reports, 11(1), 3302-3302 (2021-02-10)
Reduction of elastin in the skin causes various skin diseases as well as wrinkles and sagging with aging. Sialidase is a hydrolase that cleaves a sialic acid residue from sialoglycoconjugate. Cleavage of sialic acid from microfibrils by the sialidase isozyme
M G Nair et al.
Applied and environmental microbiology, 57(2), 434-439 (1991-02-01)
Two isoflavonoids isolated from clover roots grown under phosphate stress were characterized as formononetin (7-hydroxy,4'-methoxy isoflavone) and biochanin A (5,7-dihydroxy,4'-methoxy isoflavone). At 5 ppm, these compounds stimulated hyphal growth in vitro and root colonization of an undescribed vesicular-arbuscular mycorrhiza, a
Using high-performance quantitative NMR (HP-qNMR?) for certifying traceable and highly accurate purity values of organic reference materials with uncertainties< 0.1%.
Weber M, et al.
Accreditation and Quality Assurance, 18(2), 91-98 (2013)
Conteúdo relacionado
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.