Documentos Principais
225789
Sigma-Aldrich
Clorofórmio-d
99.8 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Sinônimo(s):
Deuteroclorofórmio
About This Item
Fórmula linear:
CDCl3
Número CAS:
Peso molecular:
120.38
Beilstein:
1697633
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
pureza isotópica
99.8 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
liquid
contém
0.03 % (v/v) TMS
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.0100% water
water
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
60.9 °C (lit.)
pf
−64 °C (lit.)
densidade
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Descrição geral
O clorofórmio-d é um solvente de RMN deuterado que é útil para pesquisa e análises baseadas em RMN.
Aplicação
O clorofórmio-d pode ser usado na síntese de diclorofluorometano-d (DCFM).
Produtos recomendados
Confira o ChemisTwin®, nosso novo portal on-line para confirmação de identidade e quantificação de espectros de RMN. Saiba mais ou entre em contato conosco para uma avaliação gratuita.
recomendado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Salvatore Barreca et al.
Natural product research, 33(7), 947-955 (2015-11-28)
This preliminary study has mainly focused on the wax identification by nuclear magnetic resonance (NMR) and removal. Wax is used for many purposes in the field of art as protective coatings on wooden, stone or metal objects. From the comparison
Dichlorofluoromethane-d: a versatile solvent for VT-NMR experiments.
Siegel JS & Anet, FA
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2629-2630 (1988)
Quantitative Study of the Bonding of Chloroform-d in Various Solvents by Infrared Spectrometry1.
Lord RC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 77(5), 1365-1368 (1955)
Isotopic dilution studies of the chloroform-chloroform-d system by Raman difference spectroscopy.
Laane J and Kiefer W.
J. Chem. Phys. , 73(10), 4971-4975 (1980)
Dichlorofluoromethane-d: a versatile solvent for VT-NMR experiments.
Siegel JS and Anet FAL.
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2629-2630 (1988)
Conteúdo relacionado
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.