151831
Clorofórmio-d
99.8 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
Sinônimo(s):
Deuteroclorofórmio
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99.8 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
forma
liquid
contém
1 % (v/v) TMS
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.0100% water
water
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
pb
60.9 °C (lit.)
pf
−64 °C (lit.)
densidade
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?