Key Documents
1.03420
Sigma-Aldrich
Chloroform-D1
deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv
Sinônimo(s):
Chloroform-D1, Deuterochloroform
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CCl3D
Número CAS:
Peso molecular:
120.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
Número do índice EC:
212-742-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
211 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
potência
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
técnica(s)
NMR: suitable
pb
60 °C/1013 hPa
pf
-64.1 °C
densidade
1.50 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Produtos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Informações legais
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7